4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54502-1G OR54502-5G
APOSOR54502-1GEA 0 EUR
APOSOR54502-1G APOSOR54502-5G
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO
Pto. Ebullición: 291,4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02178388
Núm. CAS: 262298-02-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III