2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyanopropan-2-yl Dodecyl Carbonotrithioate, 2-Cyano-2-propanyl Dodecyl Carbonotrithioate
OR54521-1G OR54521-5G
APOSOR54521-1GEA 256 EUR
APOSOR54521-1G APOSOR54521-5G
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate
Formula: C₁₇H₃₁NS₃
MW: 345,62 g/mol
Densidad: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11973800
Núm. CAS: 870196-83-1