(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 282 EUR
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Formula: C₈H₁₈O₂Si
Pto. Ebullición: 50…53 °C
Densidad: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 26 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074986
Núm. CAS: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3,III