1-Naftol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α-Naftol
OR54526-100G
APOSOR54526-100GEA 24.8 EUR
APOSOR54526-100G
1-Naftol 99%
1-Naftol
Formula: C₁₀H₈O
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 278…280 °C
Pto. de fusión: 95…97 °C
Densidad: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003930
Núm. CAS: 90-15-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III