5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(5-Hydroxy-2-methoxyphenyl)ethanone
OR54528-1G OR54528-250MG OR54528-5G
APOSOR54528-1GEA 87.6 EUR
APOSOR54528-1G APOSOR54528-250MG APOSOR54528-5G
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
5'-Hydroxy-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.1739 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038299
Núm. CAS: 31405-60-4