2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5453-25G OR5453-5G
APOSOR5453-25GEA 343 EUR
APOSOR5453-25G APOSOR5453-5G
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide 97%
2-(Benzimidazolylthio)acetic acid hydrazide
Formula: C₉H₁₀N₄O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00171027
Núm. CAS: 30065-27-1