Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54535-1G OR54535-5G
APOSOR54535-1GEA 43.5 EUR
APOSOR54535-1G APOSOR54535-5G
Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00667560
Núm. CAS: 7442-52-6