(S)-(-)-ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride, L-(-)-Homoserine Lactone Hydrochloride, L-Homoserine lactone HCl, (S)-3-Aminodihydrofuran-2(3H)-one hydrochloride, L-Homoserine lactone hydrochloride HSI (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-2-one Hydrochloride, HIS, (S)-(-)-3-Aminotetrahydrofuran-2-one Hydrochloride
OR54538-100G OR54538-25G OR54538-5G
APOSOR54538-100GEA 1450 EUR
APOSOR54538-100G APOSOR54538-25G APOSOR54538-5G
(S)-(-)-ɑ-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride 98%
(S)-(-)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride
Formula: C₄H₇NO₂
MW: 137,56 g/mol
Pto. de fusión: 210…220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058172
Núm. CAS: 2185-03-7