2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5455-5G OR5455-1G OR5455-25G
APOSOR5455-5GEA 24.8 EUR
APOSOR5455-5G APOSOR5455-1G APOSOR5455-25G
2-Chloro-4-methylbenzonitrile 98+%
2-Chloro-4-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆CIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094672
Núm. CAS: 21423-84-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III