6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54553-1G OR54553-250MG
APOSOR54553-1GEA 830 EUR
APOSOR54553-1G APOSOR54553-250MG
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Formula: C₈H₇NO₃
Pto. de fusión: 152…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051726
Núm. CAS: 532-91-2