4-tert-Butilcalix[4]areno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-tert-Butylcalix[4]arene
OR54555-25G OR54555-5G
APOSOR54555-25GEA 191 EUR
APOSOR54555-25G APOSOR54555-5G
4-tert-Butilcalix[4]areno
4-tert-Butilcalix[4]areno
Formula: C₄₄H₅₆O₄
MW: 648,93 g/mol
Pto. de fusión: 342…344 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066280
Núm. CAS: 60705-62-6