Ftalimida potasica 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR54559-500G
OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA
58
EUR
APOSOR54559-500G
APOSOR54559-100G
Ftalimida potasica 97%
Ftalimida potasica
Formula:
C₈H₄KNO₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005887 Núm. CAS: 1074-82-4 |