Bis(pinacolato)diboron 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR5456-100G
OR5456-25G
OR5456-500G
APOSOR5456-100GEA
45.1
EUR
APOSOR5456-100G
APOSOR5456-25G
APOSOR5456-500G
Bis(pinacolato)diboron 99%
Bis(pinacolato)diboron
Versatile reagent for the preparation of boronic esters:J.Org.Chem.1995, 60,7508-7510.
Formula:
C₁₂H₂₄B₂O₄ Pto. de fusión: 137…140 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00799570 Núm. CAS: 73183-34-3 |