1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate, 4-(6-Nitropyridin-3-yl)piperazine, N1-BOC protected
OR54564-10G OR54564-5G
APOSOR54564-10GEA 159 EUR
APOSOR54564-10G APOSOR54564-5G
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine 97%
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Intermediate in Ribociclib synthesis.
Formula: C₁₄H₂₀N₄O₄
MW: 308,33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11849291
Núm. CAS: 571189-16-7