(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-proline, N-Fmoc-L-proline
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 94.4 EUR
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo) 98%
(S)-Hidrogenopirrolidina-1,2-dicarboxilato de 1-(9H-fluoren-9-ilmetilo)
Formula: C₂₀H₁₉NO₄
Pto. de fusión: 117…118 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037122
Núm. CAS: 71989-31-6