N-Fmoc-glycine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)acetic acid, Fmoc-Gly-OH
OR54569-500G
APOSOR54569-500GEA 169 EUR
APOSOR54569-500G
N-Fmoc-glycine 98%
N-Fmoc-glycine
Formula: C₁₇H₁₅NO₄
MW: 297.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037140
Núm. CAS: 29022-11-5