Fmoc-L-phenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine, N-α-Fmoc-L-Phenylalanine, Fmoc-Phe-OH, N-Fmoc-L-phenylalanine
OR54571-500G
APOSOR54571-500GEA 219 EUR
APOSOR54571-500G
Fmoc-L-phenylalanine 98%
Fmoc-L-phenylalanine
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
MW: 387,4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037128
Núm. CAS: 35661-40-6