Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5458-1G OR5458-500MG
APOSOR5458-1GEA 33.5 EUR
APOSOR5458-1G APOSOR5458-500MG
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Ethyl-2-chloro-5-cyano-6-methylnicotinate
Formula: C₁₀H₉ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01565859
Núm. CAS: 75894-43-8