Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoate
OR54581-1G OR54581-5G
APOSOR54581-1GEA 101 EUR
APOSOR54581-1G APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₀O₅
MW: 198.17 g/mol
Pto. de fusión: 149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017195
Núm. CAS: 24093-81-0