(R)-(S)-Josiphos 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54583-1G OR54583-250MG
APOSOR54583-1GEA 128 EUR
APOSOR54583-1G APOSOR54583-250MG
(R)-(S)-Josiphos 95%
(R)-(S)-Josiphos
Formula: C₃₆H₄₄FeP₂
Pto. de fusión: 95 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800284
Núm. CAS: 155806-35-2