8-Bromo-5-nitroisoquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54593-1G OR54593-250MG OR54593-5G
APOSOR54593-1GEA 85.7 EUR
APOSOR54593-1G APOSOR54593-250MG APOSOR54593-5G
8-Bromo-5-nitroisoquinoline 98%
8-Bromo-5-nitroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08282783
Núm. CAS: 252861-41-9