Ácido oxámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 351 EUR
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Ácido oxámico 98%
Ácido oxámico
Formula: C₂H₃NO₃
Pto. de fusión: 207…210 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008006
Núm. CAS: 471-47-6