3-Metilcrotónato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
OR54610-100G OR54610-25G
APOSOR54610-100GEA 115 EUR
APOSOR54610-100G APOSOR54610-25G
3-Metilcrotónato de etilo 98%
3-Metilcrotónato de etilo
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Densidad: 0,92 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009187
Núm. CAS: 638-10-8
UN: 3272
ADR: 3,III