3,3-Dietoxipropino 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
OR54615-25G
OR54615-5G
OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA
43.5
EUR
APOSOR54615-25G
APOSOR54615-5G
APOSOR54615-100G
3,3-Dietoxipropino 95%
3,3-Dietoxipropino
Formula:
C₇H₁₂O₂ MW: 128.17 g/mol Pto. Ebullición: 138…139.5 °C Densidad: 0.894 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 31 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009237 Núm. CAS: 10160-87-9 UN: 1993 ADR: 3 III |