3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54619-500G OR54619-100G OR54619-25G
APOSOR54619-500GEA 207 EUR
APOSOR54619-500G APOSOR54619-100G APOSOR54619-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₁₇H₂₆O₃
MW: 278,40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017519
Núm. CAS: 20170-32-5