(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54621-1G OR54621-5G
APOSOR54621-1GEA 227 EUR
APOSOR54621-1G APOSOR54621-5G
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
(S)-(-)-2-Chlorobutyric acid
Formula: C₄H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 90…92 °C/12mmHg
Densidad: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067099
Núm. CAS: 32653-32-0
UN: 3265
ADR: 8 II