Fmoc-(S)-nipecotic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54626-1G OR54626-5G
APOSOR54626-1GEA 0 EUR
APOSOR54626-1G APOSOR54626-5G
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Formula: C₂₁H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112682
Núm. CAS: 193693-68-4