Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulphonate, 5-Sulphoisophthalic acid monosodium salt, Sodium 5-sulphoisophthalate
OR54628-25G OR54628-100G
APOSOR54628-25GEA 49.5 EUR
APOSOR54628-25G APOSOR54628-100G
Monosodium 5-sulphoisophthalate 98+%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Formula: C₈H₆O₇S
MW: 268.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007495
Núm. CAS: 6362-79-4