4-Iodoanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5463-250G OR5463-50G OR5463-500G
APOSOR5463-250GEA 111 EUR
APOSOR5463-250G APOSOR5463-50G APOSOR5463-500G
4-Iodoanilina 98%
4-Iodoanilina
Formula: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Pto. de fusión: 61…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007848
Núm. CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4