Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54632-25G OR54632-5G
APOSOR54632-25GEA 0 EUR
APOSOR54632-25G APOSOR54632-5G
Bis(2-pyridylmethyl)amine 97%
Bis(2-pyridylmethyl)amine
Formula: C₁₂H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 144 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129044
Núm. CAS: 1539-42-0