3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54633-25G OR54633-5G OR54633-1G
APOSOR54633-25GEA 437 EUR
APOSOR54633-25G APOSOR54633-5G APOSOR54633-1G
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
3,3',5,5'-Tetrabromo-2,2'-bithiophene
Formula: C₈H₂Br₄S₂
Pto. de fusión: 138…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114807
Núm. CAS: 125143-53-5