5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54634-100G OR54634-25G OR54634-5G
APOSOR54634-100GEA 318 EUR
APOSOR54634-100G APOSOR54634-25G APOSOR54634-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene 98%
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formula: C₈H₄Br₂S₂
MW: 324,05 g/mol
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219110
Núm. CAS: 4805-22-5