H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Lys(Boc)-OMe·HCl, Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride, H-Lys(Boc)-OMe.HCl
OR54646-100G OR54646-25G
APOSOR54646-100GEA 473 EUR
APOSOR54646-100G APOSOR54646-25G
H-Lys(boc)-OMe·HCl 98%
H-Lys(boc)-OMe·HCl
Formula: C₁₂H₂₅ClN₂O₄
MW: 296.792 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00076959
Núm. CAS: 2389-48-2