2,4-Dicloropirimidina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5465-250G OR5465-100G OR5465-25G
APOSOR5465-250GEA 102 EUR
APOSOR5465-250G APOSOR5465-100G APOSOR5465-25G
2,4-Dicloropirimidina 97%
2,4-Dicloropirimidina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Pto. Ebullición: 101 °C/23mmHg
Pto. de fusión: 57…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006061
Núm. CAS: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6