Ácido (4-iodofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-iodofenilborano
OR5466-5G OR5466-1G
APOSOR5466-5GEA 42.2 EUR
APOSOR5466-5G APOSOR5466-1G
Ácido (4-iodofenil)metabórico 97%
Ácido (4-iodofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BIO₂
Pto. de fusión: 322…326 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01319014
Núm. CAS: 5122-99-6