1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR54670-100G OR54670-500G OR54670-25G
APOSOR54670-100GEA 46.4 EUR
APOSOR54670-100G APOSOR54670-500G APOSOR54670-25G
1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano 97%
1,2-Bis(2-cloroetoxi)etano
Formula: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Pto. Ebullición: 235 °C
Densidad: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000976
Núm. CAS: 112-26-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III