2-Aminopirazina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5470-100G OR5470-25G OR5470-500G
APOSOR5470-100GEA 48 EUR
APOSOR5470-100G APOSOR5470-25G APOSOR5470-500G
2-Aminopirazina
2-Aminopirazina
Formula: C₄H₅N₃
Pto. de fusión: 118…121 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006137
Núm. CAS: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7