Glicinato de bencilo clorhidrato 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
H-Gly-OBzl·HCl, H-DL-Gly-OBzl hydrochloride, Benzyl glycinate hydrochloride, H-DL-Gly-OBzl.HCl
OR54703-25G
OR54703-5G
OR54703-500G
APOSOR54703-25GEA
0
EUR
APOSOR54703-25G
APOSOR54703-5G
APOSOR54703-500G
Glicinato de bencilo clorhidrato 95%
Glicinato de bencilo clorhidrato
Formula:
C₉H₁₂ClNO₂ MW: 201,65 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00035442 Núm. CAS: 2462-31-9 |