Ácido tridecanoico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54705-100G OR54705-25G OR54705-5G
APOSOR54705-100GEA 274 EUR
APOSOR54705-100G APOSOR54705-25G APOSOR54705-5G
Ácido tridecanoico 99%
Ácido tridecanoico
Formula: C₁₃H₂₆O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002741
Núm. CAS: 638-53-9