3,5-Diclorobenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR54707-100G
OR54707-25G
APOSOR54707-100GEA
288
EUR
APOSOR54707-100G
APOSOR54707-25G
3,5-Diclorobenzaldehído 98%
3,5-Diclorobenzaldehído
Formula:
C₇H₄Cl₂O Pto. Ebullición: 235…240 °C Pto. de fusión: 60…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003352 Núm. CAS: 10203-08-4 UN: 3261 ADR: 8,II |