5-Amino-2-bromopiridina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR5471-1G
OR5471-25G
OR5471-5G
APOSOR5471-1GEA
14.7
EUR
APOSOR5471-1G
APOSOR5471-25G
APOSOR5471-5G
5-Amino-2-bromopiridina 99%
5-Amino-2-bromopiridina
Formula:
C₅H₅BrN₂ Pto. de fusión: 74…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01646116 Núm. CAS: 13534-97-9 |