3-(Dimetilamino)propan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Dimethylamino)propan-1-ol, 3-Dimethylamino-1-propanol
OR5472-100G OR5472-25G OR5472-5G
APOSOR5472-100GEA 319 EUR
APOSOR5472-100G APOSOR5472-25G APOSOR5472-5G
3-(Dimetilamino)propan-1-ol 98%
3-(Dimetilamino)propan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Pto. Ebullición: 163…164 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002945
Núm. CAS: 3179-63-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II