Furosemide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5475-100G OR5475-25G OR5475-5G
APOSOR5475-100GEA 201 EUR
APOSOR5475-100G APOSOR5475-25G APOSOR5475-5G
Furosemide
Furosemide
Formula: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Pto. de fusión: 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010549
Núm. CAS: 54-31-9
EINECS: 200-203-6