Allyl-ɑ-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
OR5475T-1G OR5475T-5G
APOSOR5475T-1GEA 77.4 EUR
APOSOR5475T-1G APOSOR5475T-5G
Allyl-ɑ-D-galactopyranoside
Allyl-alpha-D-galactopyranoside
A synthetic intermediated for oligosaccharide synthesis.
Formula: C₉H₁₆O₆
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320363
Núm. CAS: 48149-72-0