3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR5476-100G OR5476-25G OR5476-5G
APOSOR5476-100GEA 386 EUR
APOSOR5476-100G APOSOR5476-25G APOSOR5476-5G
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid 97%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₈O₄S
Pto. de fusión: 230…238 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216488
Núm. CAS: 5345-27-7