2,6-Dibromobenzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR54804-1G OR54804-25G OR54804-5G
APOSOR54804-1GEA 21.9 EUR
APOSOR54804-1G APOSOR54804-25G APOSOR54804-5G
2,6-Dibromobenzoic acid 99%
2,6-Dibromobenzoic acid
Formula: C₇H₄Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234254
Núm. CAS: 601-84-3