Etilo 2-cloroacetoacetato
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5481-100G OR5481-500G
APOSOR5481-100GEA 0 EUR
APOSOR5481-100G APOSOR5481-500G
Etilo 2-cloroacetoacetato
Etilo 2-cloroacetoacetato
Formula: C₆H₉ClO₃
Pto. Ebullición: 107 °C/14mmHg
Pto. de fusión: < –80 °C
Densidad: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009141
Núm. CAS: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II