Maleimida
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5487-100G OR5487-25G
APOSOR5487-100GEA 101 EUR
APOSOR5487-100G APOSOR5487-25G
Maleimida
Maleimida
Formula: C₄H₃NO₂
Pto. Ebullición: 97…103 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 91…93 °C
Densidad: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005494
Núm. CAS: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II