4-Bromo-1,2-diclorobenceno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
OR5488-100G OR5488-250G OR5488-25G OR5488-500G
APOSOR5488-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5488-100G APOSOR5488-250G APOSOR5488-25G APOSOR5488-500G
4-Bromo-1,2-diclorobenceno 98+%
4-Bromo-1,2-diclorobenceno
Formula: C₆H₃BrCl₂
Pto. Ebullición: 140…142 °C/30mmHg
Pto. de fusión: 22…25 °C
Densidad: 1,781 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040849
Núm. CAS: 18282-59-2
EINECS: 242-160-6