trans-1,4-Diaminociclohexano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR5492-100G OR5492-500G
APOSOR5492-100GEA 75.4 EUR
APOSOR5492-100G APOSOR5492-500G
trans-1,4-Diaminociclohexano 97%
trans-1,4-Diaminociclohexano
Formula: C₆H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 197 °C
Pto. de fusión: 68…72 °C
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075174
Núm. CAS: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II